Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 312,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
312,00 zł
biological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
impurities
≤5% Total impurities (anhydrous)
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].Cc1onc(-c2ccccc2Cl)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H18ClN3O5S.Na/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);/q;+1/p-1/t13-,14+,17-;/m1./s1
InChI key
SCLZRKVZRBKZCR-SLINCCQESA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes |
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?