Przejdź do
C9393
Cloxacillin sodium salt monohydrate
β-lactamase-resistant antibiotic
Synonim(y):
Cloxacillin, Sodium cloxacillin monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
306,00 zł
229,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C19H17ClN3O5SNa · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.88
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
211-390-9
MDL number:
229,50 zł
Cena katalogowa306,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1onc(-c2ccccc2Cl)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H18ClN3O5S.Na.H2O/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
InChI key
KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Cloxacillin is effective against infections caused by penicillin G-resistant staphylococci. It was used in studies of topical antibacterial agents for burn and crush wounds.[1]
Biochem/physiol Actions
Cloxacillin is a semi-synthetic antibiotic and a chlorinated derivative of oxacillin. It inhibits the last stage of bacterial cell wall synthesis by binding to penicillin-binding proteins (PBPs), which results in cell lysis. Cell lysis is mediated by bacterial cell wall autolytic enzymes. Cloxacillin is often used as AmpC β-lactamase inhibitor in combination with β-lactam antibiotics.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27555C579328221
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. In cosa può essere solubilizzata e a quale concentrazione massima?
    1 answer
    1. This material is soluble in water at 50 mg/mL.