Przejdź do
27240
Chrysoidine G
suitable for microscopy
Synonim(y):
4-Phenylazo-m-phenylenediamine monohydrochloride, Basic Orange 2, Chrysoidine Y
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.71
EC Number:
208-545-8
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
11270
Beilstein/REAXYS Number:
3724653
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mp
235 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)c1
InChI
1S/C12H12N4.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,13-14H2;1H
InChI key
MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8002886128616030
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chrysoidine G
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Sole et al.
Lancet (London, England), 1(8444), 1477-1479 (1985-06-29)
In a case-control study of 240 men with urothelial cancer diagnosed in 1984 and 240 matched control subjects smoking and coarse fishing were found to be significantly associated with the disease. Duration of exposure to the chrysoidine azo dyes used
[Simultaneous determination of chrysoidine and auramine O in bean products by HPLC].
Qin Lin
Se pu = Chinese journal of chromatography, 25(5), 776-777 (2007-12-29)
Ardeshir Shokrollahi et al.
Journal of hazardous materials, 160(2-3), 435-440 (2008-04-25)
A cloud point extraction procedure was presented for the preconcentration of copper(II) ion in various samples. After complexation by 4-(phenyl diazenyl) benzene-1,3-diamine (PDBDM) (chrysoidine), copper(II) ions were quantitatively recovered in Triton X-114 after centrifugation. 0.5ml of methanol acidified with 1.0molL(-1)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
27240-100G-F04061833370919
27240-25G-F04061826144220