Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 5)
fluorescence
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)c1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=C(Cl)C(=O)C=C3Oc4cc(O)c(Cl)cc24.OC(=O)c5ccc(C(O)=O)c(c5)C6=C7C=C(Cl)C(=O)C=C7Oc8cc(O)c(Cl)cc68
InChI
1S/2C21H10Cl2O7/c22-13-4-11-17(6-15(13)24)30-18-7-16(25)14(23)5-12(18)19(11)10-3-8(20(26)27)1-2-9(10)21(28)29;22-13-4-11-17(6-15(13)24)30-18-7-16(25)14(23)5-12(18)19(11)9-2-1-8(20(26)27)3-10(9)21(28)29/h2*1-7,24H,(H,26,27)(H,28,29)
InChI key
WHFHRELKGQJJBQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 | fluorescence λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 | fluorescence λex 594 nm; λem 663 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 | fluorescence λex 482 nm; λem 528 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase) |
| solubility DMF: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 5), DMSO: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 8) | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥90% (HPCE) | assay - | assay - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line BioReagent |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/348/284/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5/640/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5.png)