Przejdź do
17884
3-(2-Furoyl)quinoline-2-carboxaldehyde
≥95% (HPLC), suitable for fluorescence, BioReagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.24
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
5720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: soluble
fluorescence
λex 486 nm; λem ~600 nm in 0.1 M sodium borate pH 9.0 (after derivatization with glycine)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1nc2ccccc2cc1C(=O)c3ccco3
InChI
1S/C15H9NO3/c17-9-13-11(15(18)14-6-3-7-19-14)8-10-4-1-2-5-12(10)16-13/h1-9H
InChI key
PNCHURHVMDRFTR-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(2-Furoyl)quinoline-2-carboxaldehyde is a neutral fluorogenic probe for amines for the picomolar assay of proteins by capillary electrophoresis (CE).[1][2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F3681428558F7131
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
96%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tingting Zhao et al.
Electrophoresis, 42(4), 350-359 (2020-11-29)
A quantitative method was developed for the direct identity confirmation and quantification of alendronate using CE-MS combined with a pH-assisted focusing technique, dynamic pH barrage junction focusing. A pH-induced variation in electrophoretic mobility led to online focusing of alendronate at
I H Lee et al.
Analytical chemistry, 70(21), 4546-4548 (1998-11-21)
We report a method for the analysis of picomolar concentration proteins using electrophoretically mediated microanalysis (EMMA) to label proteins on-column with a fluorogenic reagent. Labeling is followed by capillary zone electrophoresis separation and postcolumn detection based on laser-induced fluorescence. The
S Hu et al.
Journal of chromatography. A, 924(1-2), 369-375 (2001-08-28)
We report an electrophoretic mobility shift-based method to study the interactions between phospholipids and proteins by capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection. A fluorogenic dye, 3-(2-furoyl)quinoline-2-carboxaldehyde (FQ), was used to label phosphatidylserine (PS). Then the FQ labeled PS (FQ-PS) was
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
843967005004027269256210
843967025004027269256227
17884-25MG-F04061833276907