Merck
428558
Sigma-Aldrich
5-(4-Nitrophenyl)-2-furoic acid
96%
Synonim(y):
5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarboxylic acid
Wybierz wielkość
1 G
171,50 zł
171,50 zł
Cena katalogowa245,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
171,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
171,50 zł
Cena katalogowa245,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
mp
255-257 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-6-5-9(17-10)7-1-3-8(4-2-7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
Klucz InChI
FXZTYDPWMQBTDH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 5-(4-nitrofenylo)-2-furoinowy (kwas 5-(p-nitrofenylo)-2-furoinowy) jest kwasem 5-arylo-2-furoinowym. Jest on metabolitem dantrolenu, a jego obecność w osoczu i moczu oznaczono metodą HPLC.[1] Stwierdzono, że jest to jedyny produkt powstający podczas redukcji 5-(4-nitrofenylo)-2-furaldehydu w zmodyfikowanej reakcji Cannizzaro.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of a dantrolene metabolite, 5-(p-nitrophenyl)-2-furoic acid, in plasma and urine by high-performance liquid chromatography.
E W Wuis et al.
Journal of chromatography, 526(2), 575-580 (1990-04-06)
Furan derivatives. XXX. preparation of substituted 5-phenyl-2-furfuryl alcohols.
Frimm RAK and Kovac J.
Chemical Papers, 26, 551-556 (1972)