Przejdź do
F7131
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly
chromogenic, ≥99% (HPLC)
Synonim(y):
FAPGG, N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-L-phenylalanyl-glycyl-glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.40
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly,
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)\C=C\c2ccco2
InChI
1S/C20H21N3O6/c24-17(9-8-15-7-4-10-29-15)23-16(11-14-5-2-1-3-6-14)20(28)22-12-18(25)21-13-19(26)27/h1-10,16H,11-13H2,(H,21,25)(H,22,28)(H,23,24)(H,26,27)/b9-8+/t16-/m0/s1
InChI key
ZDLZKMDMBBMJLI-FDMDGMSGSA-N
Gene Information
General description
A substrate for continuous spectrophotometric assay of angiotensin converting enzyme (ACE).
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly acts as a substrate for angiotensin converting enzyme (ACE), and is used in inhibitory assays of ACE.[1]
Application
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly has been used for kinetic spectrophotometric assay of ACE (angiotensin converting enzyme) inhibitory activity.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F5135G5779G3882
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... ACE(1636), ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421), ACE2(70008), ACE3(498012)
Gene Information
mouse ... Prkcq(18761)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)