Przejdź do
17790
β-Eudesmol
≥90% (GC)
Synonim(y):
(2R,4aR,8aS)-Decahydro-8-methylene-α,α,4a-trimethyl-2-naphthylmethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5735560
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@@H](CC[C@@]1(C)CCCC2=C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-11-6-5-8-15(4)9-7-12(10-13(11)15)14(2,3)16/h12-13,16H,1,5-10H2,2-4H3/t12-,13+,15-/m1/s1
InChI key
BOPIMTNSYWYZOC-VNHYZAJKSA-N
General description
β-Eudesmol is an aromatic, oxygenated sesquiterpene compound.[1] It is primarily observed in the bark of mangolia trees and can also be extracted from other medical herbs such as Cryptomeria japonica, Atractylodes lancea, Pterocarpus santalinus, Ginkgo biloba, and Nardostachys jatamansi.
Application
β-Eudesmol has been used:
  • as a treatment to test its antioxidant, anti-inflammatory, cell preservation effects on human dermal fibroblasts (HDFs)
  • as a reference standard to investigate if metabolically engineered E. coli extracted terpene synthase (Tps) genes encode for β-eudesmol synthase by using gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) analysis[2]
  • to test its antiviral effects against herpes simplex virus type 1 (HSV-1)[3]
  • to test its reversal effects of cocaine-induced planarian behavior[1]
Biochem/physiol Actions
β-Eudesmol has many pharmacological benefits. It is an active ingredient present in many essential oils, showing antioxidant and antimicrobial activities. β-Eudesmol elicits its antifungal and anti-wood-decay fungal activities in leaf essential oil of Litsea coreana [4] tree, and the twigs of Taiwania cryptomerioides trees[5] respectively. It suppresses tumor cell proliferation, growth, and migration of human tumor cells.[6][7] β-Eudesmol is known to have various protective effects on the nervous system.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7443722134700032P
form
powder
form
crystals
form
liquid
form
powder
assay
≥90% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)