Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
EHS Matrix Extract to rozpuszczony preparat błony podstawnej wyekstrahowany z mięsaka myszy Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Jego głównymi składnikami są laminina, kolagen typu IV, aktywator plaminogenu i inne czynniki wzrostu, które naturalnie występują w guzie EHS.
Application
Ekstrakt z matrycy EHS szybko żeluje w temperaturze od 22°C do 37°C. Rozmrozić EHS Matrix Extract w temperaturze 4°C przez noc w lodówce. Podczas przygotowywania matrigelu należy używać wstępnie schłodzonych pipet, płytek i probówek. Zżelowany ekstrakt z matrycy EHS można upłynnić, umieszczając go na noc w lodówce w temperaturze 4°C.
Preparation Note
Wyjąć z lodówki pożywkę odpowiednią dla komórek. Odkazić butelkę 70% alkoholem w sterylnym pomieszczeniu.
*Przechowywać EHS Matrix Extract na lodzie przez cały czas przygotowywania. Do przygotowywania EHS Matrix Extract należy używać schłodzonych końcówek do pipet, pipet, płytek hodowlanych i probówek.
Na przykład:
2,5 ml na każdą kolbę T-25 (1,25 ml pożywki hodowlanej na 1,25 ml EHS Matrix Extract)
210 μl na każdą studzienkę płytki 24-dołkowej (105 μL pożywki hodowlanej na 105 μL EHS Matrix Extract)
*Przechowywać EHS Matrix Extract na lodzie przez cały czas przygotowywania. Do przygotowywania EHS Matrix Extract należy używać schłodzonych końcówek do pipet, pipet, płytek hodowlanych i probówek.
- Rozmrozić EHS Matrix Extract w temperaturze 4°C przez noc na lodzie.
- Użyj schłodzonych końcówek pipet, wymieszaj EHS Matrix Extract na lodzie do uzyskania jednorodności.
- Przygotuj matrycę EHS Matrix Extract, dodając schłodzone podłoże hodowlane do EHS Matrix Extract na lodzie w stosunku 1:1.
- Równomiernie pokryć powierzchnię hodowli tkankowej.
Na przykład:
2,5 ml na każdą kolbę T-25 (1,25 ml pożywki hodowlanej na 1,25 ml EHS Matrix Extract)
210 μl na każdą studzienkę płytki 24-dołkowej (105 μL pożywki hodowlanej na 105 μL EHS Matrix Extract)
- Inkubować w temperaturze 37°C przez jedną godzinę.
- Przepłukać EHS Matrix Extract pożywką hodowlaną.
- Powierzchnia hodowli tkankowej pokryta EHS Matrix Extract jest teraz gotowa do użycia.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| shelf life 1 yr | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?