CLS354277
Corning® Matrigel® hESC-Qualified Matrix
LDEV-Free, pack of 5 mL
Synonim(y):
Matrigel zakwalifikowany do hESC, Matryca Matrigel
Wybierz wielkość
2070,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2070,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
LDEV-Free
opakowanie
pack of 5 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 354277
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakość
Kolonie myszy rutynowo badane pod kątem patogenów za pomocą testów Mouse Antibody Production (MAP)
Przeprowadzane są szeroko zakrojone testy PCR w celu wykrycia wielu patogenów
Testowane i uznane za ujemne pod kątem bakterii, grzybów i mykoplazmy, i mykoplazmy
Stężenie białka określone metodą Lowry'ego
Jednostki endotoksyny mierzone testem Limulus Amoebocyte Lysate
Stabilność żelu Matrigel Matrix jest testowana przez okres 14 dni w temperaturze 37°C
Aktywność biologiczna jest określana dla każdej partii przy użyciu testu wzrostu neurytu.
Źródło
Guz mysi Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)
Przygotowanie i przechowywanie
Przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Kliknij tutaj, aby wybrać i zarezerwować partię Corning Matrigel.
Tylko dla klientów w Kalifornii: OSTRZEŻENIE Aby uzyskać więcej informacji dotyczących California Proposition 65, należy zapoznać się z sekcją 15 karty charakterystyki (SDS) lub Letter in Lieu.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Hydrożele są najczęściej stosowanymi systemami do hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o tej technologii (czym są hydrożele? Jak je wybrać?)
Protokoły
Learn how the Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix can be used to boost your 3D Cell Culture activities.
Dowiedz się, w jaki sposób Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix może być wykorzystany do zwiększenia aktywności w zakresie hodowli komórek 3D.
Learn the results that come from changing the protein concentration of Corning® Matrigel®.