CLS354262
Corning® Matrigel® Matrix High Concentration (HC)
(Phenol-Red Free, LDEV-Free), pack of 10 mL
Synonim(y):
Matrigel o wysokim stężeniu
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
(Phenol-Red Free, LDEV-Free)
opakowanie
pack of 10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 354262
Opis ogólny
Przygotowanie i przechowywanie
Przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Źródło
Engelbreth-Holm-Swarm Mouse Tumor
Jakość
Kolonie myszy rutynowo badane pod kątem patogenów za pomocą testów Mouse Antibody Production (MAP)
Przeprowadzane są szeroko zakrojone testy PCR w celu wykrycia wielu patogenów
Testowane i uznane za ujemne pod kątem bakterii, grzybów i mykoplazmy, i mykoplazmy
Stężenie białka określone metodą Lowry'ego
Jednostki endotoksyny mierzone testem Limulus Amoebocyte Lysate
Stabilność żelu Matrigel Matrix jest testowana przez okres 14 dni w temperaturze 37°C
Aktywność biologiczna jest określana dla każdej partii przy użyciu testu wzrostu neurytu.
Zastosowanie
Wzrost i różnicowanie komórek
Badania metabolizmu/toksykologii
Testy inwazji
Testy angiogenezy in vitro i in vivo
Badania angiogenezy in vivo i wzmocnienie guzów u myszy poddanych immunosupresji
Kliknij tutaj, aby wybrać i zarezerwować partię Corning Matrigel.
Tylko dla klientów w Kalifornii: OSTRZEŻENIE Aby uzyskać więcej informacji na temat California Proposition 65, należy zapoznać się z sekcją 15 karty charakterystyki (SDS) lub Letter in Lieu.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Hydrożele są najczęściej stosowanymi systemami do hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o tej technologii (czym są hydrożele? Jak je wybrać?)