Przejdź do
10080
α-Amylaza
powder, ~50 U/mg
Synonim(y):
Enzym α-amylaza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
329,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
874,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-565-6
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~50 U/mg
Biological source:
hog pancreas
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
hog pancreas
Quality Level
form
powder
specific activity
~50 U/mg
storage temp.
−20°C
General description
Pancreatic α-amylase is produced by the pancreatic acinar cells and released into the duodenum. It is a major molecule of pancreatic fluid.[1]
Application
α-Amylase from hog pancreas has been used:
  • in the in vitro digestion system to study the hydrolysis of pea globulins[2]
  • in vitro α-amylase inhibition study[3]
  • to prepare digestive juice (salivary juice) for the in vitro model of the human digestion system[4]
Biochem/physiol Actions
α-Amylase is a starch hydrolase, for glucose production, important for energy acquisition.[5] It catalyzes the hydrolysis of α-1,4-glycosidic linkages in starch to form glucose, maltose, and maltotriose units.[1] In mammals, α-amylase regulates the sugar assimilation by reducing the glucose uptake by Na+/glucose cotransporter 1 (SGLT1) and stimulating glycoprotein N-glycans mediated starch digestion. α-Amylase inhibitors are associated with the treatment of type 2 diabetes mellitus.[1] α-Amylases are widely known industrial enzymes used in food, detergent, textile, fermentation, and pharmaceutical industries.[1]
Other Notes
Optymalne pH i temperatura odpowiednio 6,9 i 53 °C; wapń jest wymagany do aktywności, a także zapobiega degradacji przez trypsynację; Charakterystyka.
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol maltose per minute at pH 6.9 and 25°C (starch acc. to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A317610069A6380
biological source
hog pancreas
biological source
Porcine pancreas
biological source
Bacillus sp.
biological source
bacterial (Bacillus amyloliquefaciens)
specific activity
~50 U/mg
specific activity
≥5 units/mg solid
specific activity
~380 U/mg
specific activity
≥1,500 units/mg protein (biuret)
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yufang Liu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(9), 1865-1873 (2017-02-15)
Health-promoting effects of kefir may be partially caused by bioactive peptides. To evaluate their formation or degradation during gastrointestinal digestion, we monitored changes of the peptide profile in a model of (1) oral, (2) gastric, and (3) small intestinal digestion
Yanmei Huang et al.
Food chemistry, 344, 128610-128610 (2020-11-23)
This study was designed to investigate quantitatively the inhibition and molecular mechanism of pancreatic α-amylase exhibited by flavonoids from dandelion to reveal its potential use in relieving postprandial hyperglycemia. The results show that the flavonoids reversibly inhibited the α-amylase in
Limited action of trypsin on porcine pancreatic amylase: characterization of the fragments.
M Granger et al.
FEBS letters, 56(2), 189-193 (1975-08-15)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
10080-25G04061838664273
10080-100G04061838664266