Przejdź do
A3176
α-Amylase from porcine pancreas
greener alternative
Type VI-B, ≥5 units/mg solid
Synonim(y):
alpha-Amylase, β-N-acetylglucosaminidase porcine placenta, PPA, al1,4 glucan-4-glucanohydrolase,, porcine pancreas α-amylase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
1000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
423,00 zł
2500000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
5000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
10000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-565-6
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥5 units/mg solid
Biological source:
Porcine pancreas
Concentration:
~90% (lactose)
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
type
Type VI-B
form
powder
specific activity
≥5 units/mg solid
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
~90% (lactose)
technique(s)
activity assay: suitable
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
application(s)
life science and biopharma
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Molecular mass: 51-54 kDa.
α-Amylase isolated from porcine pancreas is a glycoprotein. It is a single polypeptide chain of ~475 residues containing two SH groups and four disulfide bridges and a tightly bound Ca2+ necessary for stability. Chloride ions are necessary for activity and stability. The pH range for activity is 5.5 to 8.0, with the pH optimum at 7.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in starch ethanol research. For more information see the article in biofiles.
Application
α-Amylase is used to hydrolyze α bonds of α-linked polysaccharides, such as starch and glycogen. α-Amylase, from Sigma, has been used in various plant studies, such as metabolism studies in Arabidopsis [1]. α-Amylase, from porcine pancreas, has been used to remove starch during the study of starch metabolism and ripening in tomatoes [2].
Biochem/physiol Actions
α-Amylase hydrolyzes the α-(1,4) glucan linkages in polysaccharides of three or more α-(1,4) linked D-glucose units. Natural substrates such as starch and glycogen are broken down into glucose and maltose. α -Amylase, from porcine pancreas, is a glycoprotein that consists of a single polypeptide chain of approximately 475 residues containing 2 SH groups and four disulfide bridges and a tightly bound Ca2+ necessary for stability. The pH optimum is at 7.
Packaging
Package size based on α-amylase activity
Analysis Note
Contains lactose
Other Notes
One unit will liberate 1.0 mg of maltose from starch in 3 min at pH 6.9 at 20 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6255A4268A9857
biological source
Porcine pancreas
biological source
Porcine pancreas
biological source
Porcine pancreas
biological source
-
specific activity
≥5 units/mg solid
specific activity
≥1000 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
700-1400 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
suitability
-
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
suitability
-
concentration
~90% (lactose)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amylase from porcine pancreas
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the recommended buffer and temperature that results in the optimal enzyme activity of this enzyme?
    1 answer
    1. For testing purposes, this product is prepared at 0.75?1.5 units/mL in water. The test is run at 20 °C. Please see the link below to review the assay procedure, which includes additional buffer formulations and standard preparation instructions:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-a-amylase
      Please see the following link to review addtional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/348/718/a3176pisrev0924-ms.pdf
      Helpful?
  2. The product is insoluble in 0.05 M Phosphate buffer and water. What is the solubility of the product
    1 answer
    1. This product is not specifically tested for solubility. However, as mentioned on the Product Datasheet, the material is expected to be soluble at 0.5 mg/mL in 20mM phosphate-buffered saline containing 6mM Sodium Chloride, pH 6.9. This information is according to the following reference:
      Irondi, F.A. et al., Food Sci. Nutr., 5(2), 233-242 (2017).
      For analytical purposes, this enzyme is prepared at 1 unit/mL in sold deionized water in the determination of enzymatic activity.
      Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/966/306/a3176pis.pdf
      Helpful?
  3. Could you please provide the approximate weight in grams of the product A3176-500KU?
    1 answer
    1. The product with code A3176-500KU has an approximate weight of 5 grams. This is calculated as follows: 50000 x 1mg / 10 units = 5000mg, and then 5000mg x 1g / 1000mg = 5g.
      Helpful?
  4. What type of amylase will work effectively with Benedicts reagents for a digestion experiment?
    1 answer
    1. The alpha amylase products have not been tested with Benedict's Reagent to confirm the release of various reducing sugars resulting from starch digestion.
      Helpful?
  5. What is the optimal temperature for this enzyme?
    1 answer
    1. The enzymatic activity testing of this product is performed at room temperature. This enzyme has a broad temperature range with various publications citing activity from 10 - 80°C, at neutral pH. Please see the links below to review the product datasheet, the enzyme assay protocol, and a sample Certificate of Analysis for additional information:
      Product datasheet
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/966/306/a3176pis.pdf
      Product enzyme assay
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-a-amylase
      Sample Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A3176-BULKSLCQ1770.pdf