Przejdź do
09945
N-Butyryl-DL-homoserine lactone
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-Butanamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.19
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
6375
MDL number:
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to faint beige
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
VFFNZZXXTGXBOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Application test: Induces violacein expression in a Chromobacterium violaceum mutant usually not able to produce homoserine lactones.[1]
Biochem/physiol Actions
N-Butyryl-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria. Some AHLs are potent chemoattractants for human immune cells such as neutrophils.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
514815372768873
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
color
white to faint beige
color
-
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
09945-25MG04061838658456