Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.35
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116134
MDL number:
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CC(O)CCCCCCC)NC1C(OCC1)=O
InChI
1S/C14H25NO4/c1-2-3-4-5-6-7-11(16)10-13(17)15-12-8-9-19-14(12)18/h11-12,16H,2-10H2,1H3,(H,15,17)
InChI key
DOICJCCMIBBSOO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(3-Hydroxydecanoyl)-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see[1][2][3][4][5]. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs[3], and a research focus for the prevention of biofilm formation[6][7][8].
Quorum-sensing signal generation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?