Przejdź do
51481
N-(3-Hydroxytetradecanoyl)-DL-homoserine lactone
≥96% (HPLC), carbon 64.7-67.3 %
Synonim(y):
3-Hydroxy-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)tetradecanamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
634,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H33NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.46
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116134
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
634,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
composition
carbon, 64.7-67.3% , nitrogen, 4.0-4.5%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C18H33NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(20)14-17(21)19-16-12-13-23-18(16)22/h15-16,20H,2-14H2,1H3,(H,19,21)
InChI key
IKQUESGRCDRZTI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(3-Hydroxytetradecanoyl)-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see[1][2][3][4][5]. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs[3], and a research focus for the prevention of biofilm formation[6][7][8].
Quorum-sensing signal generation
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
537276887361698
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (sum of isomers, HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
carbon, 64.7-67.3%
composition
carbon, 63.5-64.9% , nitrogen, 4.4-4.9%
composition
-
composition
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)