Przejdź do
05616
3-Dehydroshikimic acid
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
(4S,5R)-(−)-4,5-Dihydroxy-3-oxo-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-DHS, 5-Dehydroshikimic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.14
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -59.0±3.0°, c = 1 in ethanol
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C7H8O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,5-6,9-10H,2H2,(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
SLWWJZMPHJJOPH-PHDIDXHHSA-N
Application
3-Dehydroshikimic acid is a biochemical intermediate from D-glucose in the synthesis of pro-catechuic acid. 3-Dehydroshikimic acid has been used in a study to describe the synthesis of catechuic acid (1) and ethyl 2,4,5-trihydroxybenzoate (2) from D-glucose-derived β-ketoester. 3-Dehydroshikimic acid has also been used in studies to evaluate the shikimate biosynthetic pathway, in order to develop nontoxic antimicrobial agents, herbicides, and antiparasite drugs.
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the shikimate pathway with a chromophore suitable for continuous spectrophotometric assay. Precursor of aromatic metabolites in microorganisms.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.24476S537569686
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (acidimetric)
assay
≥99%
assay
98.0-102.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
crystals
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
-
optical activity
[α]/D -59.0±3.0°, c = 1 in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D -180.0±5.0°, c = 4 in H2O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Verónica F V Prazeres et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(1), 191-200 (2009-11-17)
The shikimic acid pathway is essential to many pathogens but absent in mammals. Enzymes in its pathway are therefore appropriate targets for the development of novel antibiotics. Dehydroquinase is the third enzyme of the pathway, catalyzing the reversible dehydratation of
Jianhua Gan et al.
Biochemistry, 46(33), 9513-9522 (2007-07-26)
The shikimate biosynthetic pathway is essential to microorganisms, plants, and parasites but absent from mammals. Therefore, shikimate dehydrogenase (SD) and other enzymes in the pathway are attractive targets for developing nontoxic antimicrobial agents, herbicides, and antiparasite drugs. SD catalyzes the
Namdeo N Bhujbal et al.
Carbohydrate research, 344(6), 734-738 (2009-03-10)
Synthesis of catechuic acid (1) and ethyl 2,4,5-trihydroxybenzoate (2) from D-glucose-derived beta-ketoester is described. The polyhydroxylated beta-ketoester obtained from the hydrolysis of sugar beta-ketoester 3 was subjected to an aldol-type condensation to get 4 that on enolization, dehydration, and hydrogenation
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M51407-100G04061838355058
M51407-25G04061834059530
41069-100MG04061832019598
05616-10MG04061833238707
05616-100MG04061838641762