Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 518,00 zł |
Informacje o tej pozycji
518,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
98.0-102.0% (T)
optical activity
[α]/D -180.0±5.0°, c = 4 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
185-187 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CC(=C[C@@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-N
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shikimic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 69686-50MG | 04061832785653 |