Przejdź do
S5375
Shikimic acid
≥99%, suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
(3R,4S,5R)-(−)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
205-334-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2210055
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Shikimic acid, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
185-187 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1CC(=C[C@@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-N
Application
Shikimic acid has been used as a standard for the quantification of shikimate in apical parts of roots. It has also been used as a substrate in shikimate kinase assay.
Biochem/physiol Actions
Shikimic acid is observed to be carcinogenic in rat models, when administered. It serves as a precursor for the biosynthesis of aromatic amino acids, alkaloids and other aromatic metabolites in microorganisms. Shikimic acid is known to inhibit adenosine diphosphate (ADP) induced platelet aggregation and blood coagulation in rabbits.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69686G1763D1156
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥99%
assay
98.0-102.0% (T)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
-
mp
178-182 °C (lit.)
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shikimic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?