Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 828,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
828,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
anionic
product line
BioUltra
form
liquid
mol wt
288.38 g/mol
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
20% in H2O
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
solubility
distilled water: soluble
density
1.03 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
cation traces
Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.5, λ: 280 nm Amax: ≤0.3
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
application(s)
(Pharmaceuticals, cosmetics)
greener alternative category
, Aligned
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Chemoselective Bromination of Active Methylene and Methyne Compounds by Potassium Bromide, Hydrochloric Acid and Hydrogen Peroxide
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) HPLC: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) LC/MS: suitable, electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable |
| form liquid | form liquid | form powder | form (Rods) |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| application(s) (Pharmaceuticals, cosmetics) | application(s) (Western Blot) | application(s) - | application(s) (Western Blot) |
| product line BioUltra | product line BioUltra | product line BioXtra | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecyl sulfate solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?