Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 325,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
325,00 zł
biological source
synthetic (oragnic)
Quality Segment
description
anionic
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 18,000
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aggregation number
62
impurities
Insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.5% loss on drying, HV, 20-25 °C
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
density
0.496 g/cm3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, phosphate (PO43-): ≤0.0001%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.02%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M, ≤0.08 at 260 in H2O at 0.1 M
HLB
40
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
greener alternative category
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- surfactant to evaluate cytochrome c affinity by using surface plasmon resonance
- surfactant in particle enhanced immunoassays to inhibit aggregation of particles and to enhance single microsphere coupling[1]
- biofilm-disrupting agent[2]
Features and Benefits
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
- Tested for trace levels of Anions and Cations
- High-purity product ideal for biochemical research purposes
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form rod |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| aggregation number 62 | aggregation number 62 | aggregation number 62 | aggregation number 62 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| CMC 7-10 mM (20-25°C) | CMC 7-10 mM (20-25°C) | CMC 7-10 mM (20-25°C) | CMC 7-10 (lit.) |
| solubility H2O: 0.1 M, clear, colorless | solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility H2O: soluble 0.29 gm in 10ml, clear, colorless, H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless, 130 g/L at 20 °C (68 °F) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecyl sulfate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?