Przejdź do
04259
N-Ethylmaleimide
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
NEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
204-892-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
112448
654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05%
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.), 44-47 °C
solubility
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 382 nm in methanol at 1 M
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
N-Ethylmaleimide (NEM) has been used:
  • to prepare NEM-modified myosin beads
  • to block unmodified free thiols in samples
  • as a supplement in IP lysis/wash buffer for in vitro SUMOylation assay
Reagent for the covalent modification of cysteine residues in proteins.
Biochem/physiol Actions
Augments currents from native M-channels in sympathetic neurons and acts as an opener for KCNQ2, KCNQ4 and KCNQ5 channels.
Sulfhydryl alkylating agent that inactivates NADP-dependent isocitrate dehydrogenase and many endonucleases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04260E1271E3876
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
mp
43-46 °C (lit.), 44-47 °C
mp
43-46 °C
mp
43-46 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethylmaleimide
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
163.2 °F - closed cup
flash_point_c
72.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?