Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 571,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
571,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
storage condition
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. )
technique(s)
activity assay: suitable, co-immunoprecipitation (co-IP): suitable, immunoblotting: suitable
color
white to faint yellow
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
suitability
suitable for Western blot
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... KCNQ2(3785), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479), SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 98% | assay - |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source mouse |
| Gene Information human ... KCNQ2(3785), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479), SLC6A3(6531), SLC6A4(6532) | Gene Information human ... SLC6A3(6531), SLC6A4(6532) | Gene Information - | Gene Information human ... KCNQ5(56479) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystalline | form - | form crystalline powder, powder or crystals | form buffered aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethylmaleimide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
163.2 °F - closed cup
flash_point_c
72.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E3876-5G | 04061835518098 |
| E3876-25G | 04061835544417 |
| E3876-100G | 04061833603437 |