Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 331,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
technique(s)
cryopreservation: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Oferujemy pożywki do zamrażania, które zapewniają optymalne przeżycie/odzysk komórek po przechowywaniu. Należy pamiętać, że ludzkie melanocyty naskórkowe wymagają własnego specjalistycznego podłoża do zamrażania, podczas gdy większość innych komórek dobrze reaguje na nasze zwykłe podłoże do zamrażania.
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. | shelf life - | shelf life - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?