Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 518,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352207
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
General description
ENStem-A Neural Freezing Medium is qualified for use with ENStem-A Human Neural Progenitor Cells (Part No. SCC003) cultured in defined serum-free conditions with ENStem-A Neural Expansion Medium (Cat. No. SCM004). The optimized formulation allows for consistent cryopreservation and high viability upon thawing and plating.
Preparation Note
Store at -20°C. Refer to lot expiration date on label.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCM011 | 04053252400452 |