Przejdź do
040-50HEM
Pożywka do zamrażania HEM (50 ml)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Form:
liquid
Shipped in:
wet ice
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
shelf life
6 mo.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Oferujemy pożywki do zamrażania, które zapewniają optymalne przeżycie/odzysk komórek po przechowywaniu. Należy pamiętać, że ludzkie melanocyty naskórkowe wymagają własnego specjalistycznego podłoża do zamrażania, podczas gdy większość innych komórek dobrze reaguje na nasze zwykłe podłoże do zamrażania.
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
040-50SCM011ES-002
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
-
shelf life
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)