Przejdź do
03747
Ethylene glycol
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
1,2-Ethanediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
440,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.07
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39020501
UNSPSC Code:
12352137
NACRES:
NA.26
EC Number:
203-473-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505945
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
affinity chromatography: suitable
Bp:
195-198 °C
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C)
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
15.3 %
technique(s)
affinity chromatography: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.002% free acid (as CH3COOH), ≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.431
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
SMILES string
OCCO
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.03, λ: 280 nm Amax: ≤0.01
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
For desorption in immuno-affinity chromatography[1][2]; Additive for the stabilization of urinary enzymes[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
324558102466-M293237
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
assay
≥99.5% (GC)
assay
99.8%
assay
≥99%
assay
≥99%
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
vapor density
2.1 (vs air)
vapor density
2.1 (vs air)
vapor density
2.1 (vs air)
vapor density
2.1 (vs air)
expl. lim.
15.3 %
expl. lim.
15.3 %
expl. lim.
15.3 %
expl. lim.
15.3 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene glycol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
239.0 °F - open cup
flash_point_c
115 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J P Li et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 22(4), 311-320 (1991-05-01)
An affinity chromatography column packed with nonporous agarose beads derivatized with human growth hormone via carbonyldiimidazol was used for the purification of antibodies against human growth hormone from antiserum. Desorption with 1 M sodium chloride in 60% ethylene glycol at
K Jung et al.
Clinical biochemistry, 21(1), 53-57 (1988-01-01)
We examined the stability of N-acetyl-beta-D-glucosaminidase (EC 3.2.1.30), alanine aminopeptidase (EC 3.4.11.2), alkaline phosphatase (EC 3.1.3.1), gamma-glutamyltransferase (EC 2.3.2.2), and lysozyme (EC 3.2.1.17) in urine prepared by gel filtration and supplemented with albumin, or ethylene glycol, or ethylene glycol plus
P L Lim
Molecular immunology, 24(1), 11-15 (1987-01-01)
Comparative studies on the efficacies of various buffers in eluting absorbent-bound antibodies revealed the denaturative effect of 3 M KSCN on all three IgM antibodies but not on an IgG protein, and the generally weak eluting power of glycine-HCl buffer
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
298336-1G04061837726941
03747-25ML04061838627827
03747-5ML04061838251718