Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 747,00 zł |
Informacje o tej pozycji
747,00 zł
grade
reagent grade
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
15.3 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
solubility
water: miscible
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 102466
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade reagent grade | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade reagent grade |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay - | assay ≥99.5% (GC) |
| solubility water: miscible | solubility water: miscible | solubility - | solubility - |
| vapor density 2.1 (vs air) | vapor density 2.1 (vs air) | vapor density 2.1 (vs air) | vapor density - |
| autoignition temp. 752 °F | autoignition temp. 752 °F | autoignition temp. 752 °F | autoignition temp. 410 °C |
| refractive index n20/D 1.431 (lit.) | refractive index n20/D 1.431 (lit.) | refractive index n20/D 1.431 (lit.) | refractive index n20/D 1.431-1.433 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
231.8 °F - closed cup
flash_point_c
111 °C - closed cup