Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 531,00 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 843,00 zł |
4 x 2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
531,00 zł
grade
spectrophotometric grade
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
15.3 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
<0.050% water
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 1.00, λ: 220 nm Amax: 0.40, λ: 250 nm Amax: 0.10, λ: 300 nm Amax: 0.01
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Tandem affinity purification-mass spectrometry (TAP-MS) characterization of protein complexes
- Measurement of total protein content using a ninhydrin-based quantification method
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description spectrophotometric grade, ≥99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description anhydrous, 99.8% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥99% | assay - | assay 99.8% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade spectrophotometric grade | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade anhydrous | grade pharmaceutical primary standard |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| mp −13 °C (lit.) | mp −13 °C (lit.) | mp −13 °C (lit.) | mp −13 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene glycol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molarity of ethylene glycol?
1 answer-
Ethylene glycol is 17.93M. This is calculated using the density (1.113 g/ml) and the molecular weight (62.07 g/mol). If the product is less than 100% pure, correct for the purity.