Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 152,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 210,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 672,00 zł | |
| 2 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
152,00 zł
Nazwa produktu
Vanillin, ReagentPlus®, 99%
vapor density
5.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
>0.01 mmHg ( 25 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder or crystals
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble
functional group
aldehyde
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay ≥97% | assay - | assay - |
| solubility ethanol: soluble | solubility water: slightly soluble 10 g/L at 25 °C | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| bp 170 °C/15 mmHg (lit.) | bp 170 °C/15 mmHg (lit.) | bp 170 °C/15 mmHg (lit.) | bp 170 °C/15 mmHg (lit.) |
| mp 81-83 °C (lit.) | mp 81-83 °C (lit.) | mp 81-83 °C (lit.) | mp 81-83 °C (lit.) |
| form powder or crystals | form powder | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanillin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
319.6 - 321.4 °F - closed cup
flash_point_c
159.8 - 160.8 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| V1104-2G | 04061835254040 |
| V1104-2KG | 04061837429118 |
| V1104-500G | 04061835254057 |
| V1104-100G | 04061835254033 |