Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
5.3 (vs air)
vapor pressure
>0.01 mmHg ( 25 °C)
API family
vanillin
manufacturer/tradename
EDQM
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description natural, ≥97%, FCC, FG | description tested according to Ph. Eur. |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade Halal, FG, Kosher, natural | grade - |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) hematology |
| format neat | format neat | format - | format - |
| vapor pressure >0.01 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure >0.01 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure >0.01 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure >0.01 mmHg ( 25 °C) |
| API family vanillin | API family vanillin | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanillin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
319.6 - 321.4 °F - closed cup
flash_point_c
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?