Przejdź do
T4562
Thiamine hydrochloride
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17ClN4OS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.27
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058006
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-641-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3851771
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-102.0%
form
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Application
Required to support energy metabolism and amino acid synthesis in cultured cells. Present in many classical and serum-free formulations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16560024785804573
assay
98.0-102.0%
assay
-
assay
-
assay
98.5-101.0% anhydrous basis
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
form
solid
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Explore thiamine's impact on serum-free cell culture systems for biomanufacturing monoclonal antibodies.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T4562-25G04061835550036
T4562-250G04061833624791
T4562-1KG04061835535873