Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 294,00 zł |
Informacje o tej pozycji
294,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type water soluble vitamin
packaging
ampule of 1000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥98%, FCC, FG | description tested according to Ph. Eur. | description reagent grade, ≥99% (HPLC) |
| grade analytical standard | grade Kosher, FG, Halal | grade - | grade reagent grade |
| format neat | format - | format - | format - |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA - | CofA - | CofA - |
| feature standard type water soluble vitamin | feature - | feature - | feature - |
| mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamine Hydrochloride (B1)
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?