Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 363,00 zł |
Informacje o tej pozycji
363,00 zł
biological source
synthetic
Quality Level
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
98.5-101.0% anhydrous basis
form
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 100 ml (95%), alcohol: soluble 1 gm in 315 ml (Absolute), glycerol: soluble 1 gm in 18 ml, water: soluble 1 g/mL, benzene: insoluble, chloroform: insoluble, diethyl ether: insoluble, hexane: insoluble, methanol: very soluble, propylene glycol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency - | agency traceable to Ph. Eur. Y0000467, traceable to USP 1656002 | agency meets purity specifications of JECFA |
| mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) |
| form solid | form powder | form solid | form powder or crystals |
| solubility alcohol: soluble 1 gm in 100 ml (95%), glycerol: soluble 1 gm in 18 ml, benzene: insoluble, diethyl ether: insoluble, methanol: very soluble, water: soluble 1 g/mL, hexane: insoluble, alcohol: soluble 1 gm in 315 ml (Absolute), propylene glycol: soluble, chloroform: insoluble | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless |
| assay 98.5-101.0% anhydrous basis | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay ≥98% |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W358401-SAMPLE-K | 04061837536946 |
| W358401-1KG-K | 04061837800993 |
| W358401-100G-K | 04061837800986 |
| 01984-250MG | 04061838611802 |
| P8602-5G | 04061837330506 |
| 04573-50G-F | 04061838633767 |