Przejdź do
T3260
Toluidine Blue O
Powder
Synonim(y):
Basic Blue 17, Blutene chloride, Methylene Blue T50 or T extra, Tolonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
800,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16ClN3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.83
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
202-146-2
MDL number:
Colour Index Number:
52040
800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Toluidine Blue O, Technical grade
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=CC(\C=C3Sc2cc1N)=[N+](\C)C
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8,16H,1-3H3;1H
InChI key
GEDVVYWLPUPJJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Toluidine Blue O (TBO) is a thiazine dye of the quinone-imine family and is cationic in nature. It has been employed in polychromatic staining of paraffin embedded plant cell walls. It is a metachromatic dye suitable for a wide variety of histological staining procedures.
A metachromatic dye suitable for a wide variety of histological staining procedures.
Application
Toluidine Blue O has been used to stain a variety of specimens like mesenchymal cells, taste buds, osteoblasts, matrix, etc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
19816189640M9140
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
H2O: 4mg/4ml
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluidine Blue O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Are there any instructions on how to mix Toluidine Blue O (PN T3260) into a staining solution?
    1 answer
    1. Depending on the staining target, the preparation of the dye solution can vary. One method involves dissolving the dye at 0.01% in water. Other method uses a 2% concentration in water. For mast cells, another procedure involves using 0.02 grams of the dye, dissolving it in 100 ml of water, and adding 0.25ml of glacial acetic acid. In electron microscopy, two solutions are made: Solution 1 (2 grams of dye dissolved in 100 ml of water) and Solution 2 (2 grams of sodium borate, also dissolved in water). Equal parts of Solution 1 and Solution 2 are used for staining. Not all lots of dye are soluble to 2% in water. T3260 is tested for solubility at 4mg of dye in 4 ml of water, or 1 mg/ml. Point to note is that whether it will provide adequate staining needs to be determined since it hasnot been involved in staining actual cells or tissue sections.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. Is there a difference between Toluidine Blue O and Toluidine Blue and which is best for staining tissue sections?
    1 answer
    1. Toluidine Blue O and Toluidine Blue are generally regarded as synonyms. The dye can be found in 2 forms. There is a chloride form and zinc chloride double salt.  Products T3260 and 198161 are the chloride form. This is the form certified by the Biological Stain Commission. The dye listed as simply Toluidine Blue, Product 89640, is the zinc chloride double salt. For routine use today, the chloride form should be utilized. The product number recommended for biological/histological staining is Product 198161, Toluidine Blue O.  This product has been found to provide acceptable staining of tissue by the Biological Stain Commission. Products 198161 and 89640 have not been suitability tested for the staining of tissue sections.