Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 362,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 825,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
362,00 zł
vapor density
5.18 (vs air)
Quality Level
product line
BioXtra
assay
≥98%
form
powder or crystals
autoignition temp.
797 °F
impurities
≤0.002% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
170-172 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.002%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
General description
Application
- in filter-sterilized synthetic grape juice for feast fermentation[1]
- in crystallization experiment
- to test the influence of stereospecific interactions between stereoisomers of tartaric acid and proteins during crystallogenesis
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥99.5% | assay 99.7-100.5% (calc. to the dried substance) | assay ≥99.5% |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility water: soluble 150 g/L at 20 °C | solubility water: 1.390 g/L at 20 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 170-172 °C (lit.) | mp 170-172 °C (lit.) | mp 168-170 °C, 170-172 °C (lit.) | mp 170-172 °C (lit.) |
| form powder or crystals | form granular, powder or crystals | form powder | form crystalline powder, crystals |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05% | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, oxalate (C2O42-): in accordance, oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, oxalate (C2O42-): passes test, phosphate (PO43-): ≤0.001% |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T1807-100G | 04061837338243 |
| T1807-500G | 04061837338250 |
| T1807-1KG | 04061826759097 |