Przejdź do
27506
L-(+)-Tartaric acid
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, 99.7-100.5% (calc. to the dried substance), powder
Synonim(y):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.09
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-766-0
Beilstein/REAXYS Number:
1725147
MDL number:
Assay:
99.7-100.5% (calc. to the dried substance)
Form:
powder
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.18 (vs air)
Quality Segment
grade
puriss.
assay
99.7-100.5% (calc. to the dried substance)
form
powder
optical activity
[α]20/D +12.0 to +12.8°, c = 20% in H2O
autoignition temp.
797 °F
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., NF
impurities
organic volatile impurities, complies (GC), residual solvents, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.2% loss on drying, 105 °C
mp
168-170 °C, 170-172 °C (lit.)
solubility
water: soluble 150 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, oxalate (C2O42-): in accordance, oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
338011.008031.00802
grade
puriss.
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
assay
99.7-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
assay
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
assay
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
500
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
coarse powder, crystalline
solubility
water: soluble 150 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
1390 g/L
solubility
water: 1390 g/L at 20 °C
mp
168-170 °C, 170-172 °C (lit.)
mp
170-172 °C (lit.)
mp
168-170 °C
mp
168-170 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Tartaric acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A A Cole et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 35(2), 203-206 (1987-02-01)
Tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) has been proposed as a cytochemical marker for osteoclasts. We have developed an improved technique for the localization of TRAP in rat and mouse bone and cartilage. This procedure employs JB-4 plastic as the embedding medium
M Alsina et al.
Blood, 87(4), 1495-1501 (1996-02-15)
Osteolytic bone destruction and its complications, bone pain, pathologic fractures, and hypercalcemia, are a major source of morbidity and mortality in patients with multiple myeloma. The bone destruction in multiple myeloma is due to increased osteoclast (OCL) activity and decreased
J B Olivato et al.
Carbohydrate polymers, 92(2), 1705-1710 (2013-02-13)
Tartaric acid (TA), a dicarboxylic acid, can act as a compatibiliser in starch/polyester blends. A mixture design was proposed to evaluate the effect of TA on the properties of starch/poly (butylene adipate co-terephthalate) (PBAT) blown films plasticised with glycerol. The
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
27506-1KG-R04061826723531
27506-25KG-R04061833606094