Kluczowe dokumenty
251380
L-(+)-Tartaric acid
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
Wybierz wielkość
227,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
227,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
gęstość pary
5.18 (vs air)
Próba
≥99.5%
Formularz
crystalline powder
crystals
aktywność optyczna
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
temp. samozapłonu
797 °F
zanieczyszczenia
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
pozostałość po prażeniu
≤0.02%
mp
170-172 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Klucz InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?