Przejdź do
71496
Sodium phosphate monobasic
purum p.a., anhydrous, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
162,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaH2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.98
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38070208
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-449-2
MDL number:
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
anhydrous, purum p.a.
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤300 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
application(s)
sample preparation
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium phosphate monobasic is an effective oral osmotic laxative at minimal concentration. It is used for colonic cleansing before endoscopic examination of colon.
Application
Sodium phosphate monobasic has been used:
  • as an inorganic phosphate source in cell culture media.
  • in preparation of phosphate buffered saline.
  • in preparation of phosphate buffer in glucose assay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S0751RDD00774092
grade
anhydrous, purum p.a.
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
sample preparation
application(s)
detection
application(s)
PFAS testing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
liquid
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
pH
3.0-4.5 (25 °C, 5 M in H2O)
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 5 M, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate monobasic
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71496-1KG04061835541638
71496-250G04061835541645
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is the grade (AC, HPLC or other) of Sodium Phosphate Monobasic, Anhydrous (71496)?
    1 answer
    1. This product is considered a general research grade and has not been tested for suitability in any specific application.