Przejdź do
S0252
Sulfobromophthalein disodium salt hydrate
used to study hepatocyte transport functions
Synonim(y):
BSP, Bromsulfalein sodium disodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H8Br4Na2O10S2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
838.00 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
200-761-0
MDL number:
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
composition
Water (by Karl Fischer): ≤ 8%
Sodium (Na) anhydrous: 4.6-5.8%
technique(s)
titration: suitable
color
white to light gray
solubility
water: 50 mg/mL (clear to very hazy)
λmax
575-581 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].Oc1ccc(cc1S([O-])(=O)=O)C2(OC(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)c(c4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H10Br4O10S2.2Na.H2O/c21-15-13-14(16(22)18(24)17(15)23)20(34-19(13)27,7-1-3-9(25)11(5-7)35(28,29)30)8-2-4-10(26)12(6-8)36(31,32)33;;;/h1-6,25-26H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
CDTNUNQQEUGDSD-UHFFFAOYSA-L
Application
Sulfobromophthalein disodium salt hydrate has been used as a positive control to study the interaction of 11-keto-β-boswellic acid (KBA) and 3-acetyl-11-keto-β-boswellic acid (AKBA) with organic anion transporter OATP1B3.
Biochem/physiol Actions
Sulfobromophthalein (BSP) is a high affinity organic ion substrate for organic anion transporting polypeptides (OATPs) and has been used as a substrate for multidrug resistance associated protein 2 (Mrp2). BSP is transported into hepatocytes by OATPs and, after conjugation to glutathione, is excreted into bile by Mrp2. It was found to inhibit the aldo-keto reductase ARK1C20.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B863086136771643
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white to light gray
color
-
color
-
color
-
solubility
water: 50 mg/mL (clear to very hazy)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
crystals
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Substrate- and pH-specific antifolate transport mediated by organic anion-transporting polypeptide 2B1 (OATP2B1-SLCO2B1).
Visentin M
Molecular Pharmaceutics, 81(2), 134-142 (2012)
Jing-Dong Zhou et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 21(8), 1468-1481 (2017-04-30)
Promoter hypermethylation-mediated inactivation of ID4 plays a crucial role in the development of solid tumours. This study aimed to investigate ID4 methylation and its clinical relevance in myeloid malignancies. ID4 hypermethylation was associated with higher IPSS scores, but was not
Permeation of Boswellia extract in the Caco-2 model and possible interactions of its constituents KBA and AKBA with OATP1B3 and MRP2
Philip Kruger
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 36 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S0252-100G04061834990628
S0252-25G04061831998641
S0252-1G04061834990673
S0252-5G04061836830151
Questions
  1. Can S0252 be used to identify residual detergent in a bottle for a specific application?
    1 answer
    1. Bromothymol Blue is a pH indicator that changes color based on pH level and can be used to detect alkaline detergent residues inside a bottle. It changes color from yellow to blue at the transition pH of 7.6 if alkaline detergent residues are present. Additionally, the powdered form of the dye can be ordered, as well as other products sharing the same CAS number.