Przejdź do
861367
Thymol Blue sodium salt
ACS reagent, Dye content 95 %
Synonim(y):
Thymolsulfonphthalein sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.57
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-650-6
Beilstein/REAXYS Number:
3861515
MDL number:
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder or crystals
composition
Dye content, 95%
clarity of soln
passes test
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow(acid range), 8.0-9.2, yellow to blue(alkaline range)
mp
283-285 °C (dec.) (lit.)
λmax
378 nm (2nd), 590 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c([O-])cc4C
InChI
1S/C27H30O5S.Na/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6;/h7-16,28-29H,1-6H3;/q;+1/p-1
InChI key
BAVBEHWEOJMHDS-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
236047114545B8630
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, 95%
composition
Dye content, 85%
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)