Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 951,00 zł |
Informacje o tej pozycji
301,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N)
pH
8.9-9.2 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.03
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.0% (T) | assay - | assay - | assay ≥98.0% (T) |
| product line BioUltra | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line BioXtra |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 300 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) - |
| form crystals | form crystalline | form solid | form crystals |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?