Przejdź do
RDD034
Urea
free-flowing, Redi-Dri, Bioreagent, ≥98%
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyldiamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
673,00 zł
504,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.06
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352111
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
Assay:
≥98%
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Redi-Dri
assay
≥98%
quality
Bioreagent
dilution
(for analytical testing)
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Features and Benefits
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U512815604U0631
Urea ACS reagent, 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
U5128
Urea
Urea puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Sigma-Aldrich
15604
Urea
Urea BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Sigma-Aldrich
U0631
Urea
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98%
assay
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis), 99.0-100.5%
assay
99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
assay
98.5-101.5%
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C
mp
132-135 °C (lit.)
foreign activity
DNAse, none detected, Exonuclease, none detected, Protease, none detected, Endonuclease, none detected, RNAse, none detected, NICKase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
quality
Bioreagent
quality
-
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
RDD034-1KG04061841124221
RDD034-500G04061841124238