Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 510,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
510,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
99% (T)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.1% biuret, <0.005% formaldehyde (HCHO)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
8.0-10.0 (20 °C, 8 M in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES string
NC(N)=O
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
8 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.03, λ: 280 nm Amax: ≤0.02
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% (T) | assay ≥98% | assay ≥99%, 99-101% (calc. on dry substance) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade - |
| solubility H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: soluble 480 mg/mL, clear, colorless (8M) | solubility H2O: soluble 480 g/L at 20 °C | solubility 1000 g/L |
| form powder or crystals | form powder | form solid | form solid |
| density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?