U5128
Urea
ACS reagent, 99.0-100.5%
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis)
99.0-100.5%
Postać
solid
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
pozostałość po prażeniu
≤0.01%
mp
132-135 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
gęstość
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
ciąg SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- to adjust the urea nitrogen concentration to a preferred range in blood reservoir for evaluating the dialyzer urea clearance
- to prepare standards to measure urea synthesis
- to prepare standards for blood urea nitrogen assay
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.