Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1420,00 zł
Quality Level
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000726, traceable to USP 1225281
API family
dorzolamide
form
powder
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 500 mg
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1
InChI key
OSRUSFPMRGDLAG-QMGYSKNISA-N
Gene Information
human ... CA2(760)
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| packaging pkg of 500 mg | packaging pkg of 1 g | packaging pkg of 250 mg | packaging pkg of 500 mg |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
target_organs
Central nervous system,Gastrointestinal tract,Bone,Blood,Bladder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PHR1925-500MG | 04061835220939 |