PHR1711
Amantadine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Amantadine hydrochloride, 1-Adamantanamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, NSC 83653, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 530
traceable to Ph. Eur. A0363000
traceable to USP 1018505
rodzina API
amantadine, amantadine
Postać
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl[H].[H][C@@]12C[C@@]3([H])C[C@@]([H])(C1)CC(N)(C2)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
Klucz InChI
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.