Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dorzolamide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1
InChI key
OSRUSFPMRGDLAG-QMGYSKNISA-N
Gene Information
human ... CA2(760)
General description
Application
- Dorzolamide Hydrochloride and Timolol Maleate Ophthalmic Solution
- Dorzolamide Hydrochloride Ophthalmic Solution
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| API family dorzolamide | API family dorzolamide | API family dorzolamide | API family dorzolamide |
| Gene Information human ... CA2(760) | Gene Information human ... CA2(760) | Gene Information human ... CA2(760) | Gene Information human ... CA2(760) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dorzolamide hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
target_organs
Central nervous system,Gastrointestinal tract,Bone,Blood,Bladder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?