Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2150,00 zł
description
anionic
Quality Level
product line
BioXtra
form
powder
mol wt
174.19 g/mol
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form flakes |
| cation traces Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Mg: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001% | cation traces - | cation traces Al: <0.0005%, Ca: <0.005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, K: <0.005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.05%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005% | cation traces - |
| product line BioXtra | product line - | product line BioXtra | product line - |
| solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - |
| impurities ≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities - | impurities <0.001% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter | impurities - |
| mol wt 174.19 g/mol | mol wt 174.19 g/mol | mol wt 202.25 g/mol | mol wt - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P8199-25G | 04061834401162 |
| P8199-5G | 04061833377123 |