Przejdź do
H8901
Sodium 1-heptanesulfonate
BioXtra
Synonim(y):
1-Heptanesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H15O3SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
245-210-5
MDL number:
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
mol wt
202.25 g/mol
impurities
<0.001% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): <0.05%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, K: <0.005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.05%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Application
Ion-pairing reagent for HPLC, including analyses of peptides and proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H2766518351.18306
mol wt
202.25 g/mol
mol wt
202.25 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
impurities
<0.001% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
impurities
<2.0% water (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
cation traces
Al: <0.0005%, Cu: <0.0005%, K: <0.005%, NH4+: <0.05%, Zn: <0.0005%, Ca: <0.005%, Mg: <0.0005%, Pb: <0.001%, Fe: <0.0005%
cation traces
Na: 10.8-12.0 % (w/v) (anhydrous)
cation traces
-
cation traces
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: ≥100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
anion traces
chloride (Cl-): <0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 1-heptanesulfonate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takeshi Oshizaka et al.
International journal of pharmaceutics, 475(1-2), 292-297 (2014-08-27)
Skin concentrations of topically administered compounds need to be considered in order to evaluate their efficacies and toxicities. This study investigated the relationship between the skin permeation and concentrations of compounds, and also predicted the skin concentrations of these compounds
Marianna Sikorska et al.
Neurobiology of aging, 35(10), 2329-2346 (2014-04-30)
Although the support for the use of antioxidants, such as coenzyme Q(10) (CoQ(10)), to treat Parkinson's disease (PD) comes from the extensive scientific evidence, the results of conducted thus far clinical trials are inconclusive. It is assumed that the efficacy
Jie Ma et al.
Pharmacology, 93(5-6), 220-224 (2014-07-12)
It is significant for patients with traumatic brain injury (TBI) to receive prehospital emergency treatment as early as possible to reduce mortality. Therefore, a new prefilled multi-drug injector was developed to improve the treatment of TBI. Here, we studied the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H8901-5G04061833811627
H8901-25G04061833811603